Merck
Z334405
BRAND® Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen, PP
blue
Größe auswählen
5 EA
CHF 83.40
CHF 83.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 83.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
CHF 83.40
Check Cart for Availability
Materialien
blue
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4341051
Parameter
−20-+90 °C temperature
L × B × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
Röhrchendurchm.
11 mm
Allgemeine Beschreibung
Stapelbar, alphanumerische Kennzeichnung der Positionen. Aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen im Wasserbad nicht auf. Arbeitstemperaturbereich -20 bis 90°C. Autoklavierbar bei 121°C.
Sonstige Hinweise
BR4341051 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)