Merck
X45
Sigma-Aldrich
Triton X-45
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylenglycol, Polyethylenglycol 4-tert-octylphenylether
About This Item
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= ~5
CAS-Nummer:
Beilstein:
2315025
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
non-ionic
Methode(n)
protein purification: suitable
Übergangstemp.
pour point ~−26 °C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChIKey
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triton X-45 ist ein nichtionisches Tensid, das einen geringen HLB-Wert aufweist. Es dispergiert leicht in wässrigen Lösungen bei Raumtemperatur. Es ist nützlich für biologische Trennungsverfahren.[1] Triton X-45 ist mit anionischen, kationischen und anderen nichtionischen Tensiden kompatibel und in den meisten sauren und alkalischen Lösungen chemisch stabil.
Anwendung
Triton X-45 wird gemeinsam mit Tri-n-butylposphat (TnBP) bei der Behandlung von Humanplasma für eine wirksame Inaktivierung des Hepatitis-C-Virus vor der Transfusion eingesetzt.[2]
Rechtliche Hinweise
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cloud point of nonionic surfactant Triton X-45 in aqueous solution.
Wang Z, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 61(1), 118-122 (2008)
Dmitrii A Komissarenko et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(12) (2018-11-25)
The present study demonstrates the possibility of fabricating zirconia parts with a complex shape and internal architecture using a low-cost stereolithography-based technique. One of the critical steps in ceramics stereolithography is the preparation of a photo-curable slurry with properties that
Flavia Timpu et al.
Nano letters, 17(9), 5381-5388 (2017-08-03)
We show enhanced second-harmonic generation (SHG) from a hybrid metal-dielectric nanodimer consisting of an inorganic perovskite nanoparticle of barium titanate (BaTiO
Haozhen Ren et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 33(3), 448-458 (2013-01-11)
Hepatic tissue engineering is considered as a possible alternative to liver transplantation for end-stage liver disease. Several methods of decellularization of xenogeneic liver are available to produce three-dimensional organ scaffolds for engineering liver tissues. However, rare studies have examined and
Hirokazu Yokoyama et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 857-860 (2012-12-29)
In this report, we present a novel approach for the elucidation of the physicochemical properties of lipid membranes by isothermal titration calorimetry (ITC) to quantify the heat absorbed during the solubilization of vesicles into TritonX-100 micelles. By using large and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf