WH0002294M5
Monoclonal Anti-FOXF1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FKHL5, Anti-FREAC1, Anti-MGC105125, Anti-forkhead box F1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXF1(2294)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AALNSGASYIKQQPLSPCNPAANPLSGSLSTHSLEQPYLHQNSHNAPAELQGIPRYHSQSPSMCDRKEFVFSFNAMASSSMHSAGGGSYYHQQVTYQDIKPCV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable