Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAC/DC input
125 V, 10 A
Quality Segment
description
For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| AC/DC input 125 V, 10 A | AC/DC input 125 V, 20 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| description For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA | description - | description - | description - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?