Merck
NAU0010L30EP5
Millipore
Mobius® Silber 2D-Anordnung Beutel mit endseitigem Anschluss
10L Standard PureFlex
Synonym(e):
Mobius®, Silber, 10 l Standard PureFlex Beutel mit endseitigem Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PureFlex film (with hanger and support rod)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parameter
10 L sample volume
Länge
62.1 cm (24.4 in.)
Breite
30.0 cm (11.8 in.)
Fitting
female Luer outlet fitting (with cap)
Komponenten
Platinvernetztes Silikon, 3/8" Innendurchmesser (ID) x 5/8" Außendurchmesser (OD), 18" lang mit NovaSeal Technologie
C-Flex 374 Schlauch, 3/8" ID x 5/8" OD, 18" lang
Platin vernetztes Silikon, 1/4" ID x 1/2" OD, 18" lang
Schlauchklemme
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.