Wichtige Dokumente
U3010
URB602
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[1,1’-Biphenyl]-3-yl-carbamic acid cyclohexyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(Nc1cccc(c1)-c2ccccc2)OC3CCCCC3
InChI
1S/C19H21NO2/c21-19(22-18-12-5-2-6-13-18)20-17-11-7-10-16(14-17)15-8-3-1-4-9-15/h1,3-4,7-11,14,18H,2,5-6,12-13H2,(H,20,21)
InChIKey
HHVUFQYJOSFTEH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable