Fortfahren mit
T6789
Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit BSA, pH 8,0
powder, pH 8.0, with BSA
Synonym(e):
1X TBS with 1% BSA, BSA blocking buffer, Tris Buffered Saline with 1% Bovine Serum Albumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit BSA, pH 8,0, powder
form
powder
Quality Segment
packaging
10 pak of (in foil bag)
color
off-white to yellow
pH
7.80—8.20
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Der Inhalt eines Beutels, in einem Liter destilliertem oder entionisiertem Wasser gelöst, ergibt 0,05 M Tris-gepufferte Kochsalzlösung (NaCl - 0,138 M; KCl - 0,0027 M); Rinderserumalbumin – 1 % w/v, pH 8,0 bei 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8793P2194A4919
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
pH
7.80—8.20
pH
-
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
pH
7
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
off-white to yellow
color
-
color
off-white to faint yellow
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)