Wichtige Dokumente
T4280
Anti-Rat IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
TRITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:100 using human peripheral blood
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tonsils
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- confocal microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?