Wichtige Dokumente
T3320
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-γ-Tubulin (AK-15) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 48 kDa
Speziesreaktivität
human, frog, rat
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:1,000 using methanol-acetone fixed, cultured rat, RAT-2 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 1:5,000 using Xenopus eggs extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
rat ... Tubg1(252921) , Tubg2(680991)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Western blot.
- Immunofluorescence.
- western blotting
- immunocytochemistry (immunofluorescence staining
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.