Wichtige Dokumente
T2815
Transforming Growth Factor-β2 human
≥97% (electrophoresis), recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
hTGF-β2, TGF-β2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
≥97% (electrophoresis)
Form
powder
Wirksamkeit
0.04 ng/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
25 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 2 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg
Eignung
suitable for
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TGFB2(7042) , TGFBR2(7048)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)