T2507
Triosephosphate Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein
Synonym(e):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type I
Qualitätsniveau
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
~10,000 units/mg protein
Mol-Gew.
53 kDa by equilibrium centrifugation
Fremdaktivität
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions