Merck
T2068
Greiner Zentrifugenröhrchen
capacity 50 mL, diam. × L 30 mm × 115 mm, conical bottom (with skirt)
Synonym(e):
Greiner Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap
conical bottom (with skirt)
polypropylene tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,200 × g
graduations
Verpackung
pack of 25
case of 450
Hersteller/Markenname
Greiner 210261
Kapazität
50 mL
Durchm. × L
30 mm × 115 mm
Farbe
blue cap
colorless tube
Allgemeine Beschreibung
Greiner Zentrifugenröhrchen
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.