Wichtige Dokumente
T1516
DL-Trihexyphenidyl -hydrochlorid
solid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: soluble 50 mg/ml, clear to hazy, colorless
H2O: soluble
SMILES String
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
InChIKey
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?