T0557
Natriumtaurodesoxycholat Hydrat
BioXtra, ≥97% (TLC)
Synonym(e):
2-([3α,12α-Dihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl]-amino)-ethansulfonsäure, Taurodeoxycholsäure Natriumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥97% (TLC)
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 3100
Aggregatnummer
6
Verunreinigungen
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
1-4 mM (20-25°C)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChIKey
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.