SRP6464
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AAG4, Apolipoprotein J, CLI, CLU, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥92% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 50.9 kDa
observed mol wt 34-37 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CLU(1191)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable