SRP6426
E-Cadherin/ECAD/Cadherin-1/CD324 Protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Arc-1, CDH1, LCAM, UVO
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Sterilität
sterile
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 67 kDa
observed mol wt 67 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 23 is the predicted N-terminal.)
Verpackung
pkg of 25 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable