SML0886
Leukadherin-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[5-[[4-Oxo-3-(phenylmethyl)-2-thioxo-5-thiazolidinylidene]methyl]-2-furanyl]-benzoic acid, LA1, Leukadhedrin 1, Leukadherin 1
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, yellow to orange to brown
Löslichkeit
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1\C(=C/c3[o]c(cc3)c4ccc(cc4)C(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2ccccc2
InChI
1S/C22H15NO4S2/c24-20-19(29-22(28)23(20)13-14-4-2-1-3-5-14)12-17-10-11-18(27-17)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h1-12H,13H2,(H,25,26)/b19-12-
InChIKey
AEZGRQSLKVNPCI-UNOMPAQXSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)