SRP6405
ErbB2/HER2/CD340 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ERBB2, HER-2/neu, MLN19, NEU, NGL, TKR1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
5-45 ng/mL
Mol-Gew.
calculated mol wt 72.4 kDa
observed mol wt 90-110 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ErbB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable