01-185
Vascular Endothelial Growth Factor human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
VEGF Growth Factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
VEGF-Protein, human, rekombinant, The human recombinant VEGF Protein is available in a 10 µg format.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... VEGFA(7422)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
1. Die HUVEC vor der Verwendung in diesem Assay in F-12K-Medium aufbewahren, das mit 10 % (v/v) FBS, 1 % Penicillin-Streptomycin-Glutamin, 0,1 mg/ml Heparin und 0,05 mg/ml Endothelzellwachstumsergänzung (ECGS) ergänzt wurde.
2. HUVEC für den VEGF-Assay mit einer Dichte von 4.000 Zellen je Well über Nacht in einer 96-Well-Mikrotiterplatte in dem Wachstumsmedium subkultivieren.
3. VEGF für eine Endkonzentration im Bereich von 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,2; 12,5; 25 und 50 ng/ml zugeben. VEGF-Verdünnungsmittel als Negativkontrolle zu einem Satz Wells geben.
4. Vier Tage später 20 μl Promega Substrate Cell Titer 96 Aqueous One Solution Reagent zu jedem Well geben.
5. Bei 37 C 2 Std. inkubieren und bei einem OD von 490 nm ablesen.
Qualität
Zellproliferations-Assay: Die biologische Aktivität dieser Charge von VEGF wurde durch ihre mitogene Wirkung auf humane Nabelschnurvenen-Endothelzellen (HUVEC) mit einem ED50 von etwa 1,0 ng/ml bestimmt. Die Ergebnisse können abhängig von der verwendeten Zelllinie variieren. VEGF stimuliert auch Endothelzellen von anderen Spezies.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Dieses Produkt ist säurestabil. In entweder 0,1 % TFA oder 4 mmol/l HCl mit 25 μg BSA je μg VEGF verdünnen, um die Stabilität zu erhalten. Reduktionsmittel (wie Dithiothrietol oder 2-Mercaptoethanol) hemmen die VEGF-Aktivität.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable