SRP6370
Aldolase A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ALDA, ALDOA, Fructose bisphosphate Aldolase A, GSD12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
41.5 kDa (384 aa, 1-364 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ALDOA(226)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)