Fortfahren mit
A6680
N-Acetylneuraminsäure-Aldolase aus E. coli
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
N-Acetylneuraminat-Pyruvat-Lyase, N-Acetylneuraminsäure-Lyase, NANA-Aldolase, Sialyl-Aldolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 954.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
2697172
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20 units/mg protein (biuret)
CHF 954.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20 units/mg protein (biuret)
mol wt
~98 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Isoelectric point: 4.6 ± 0.1
Michaelis constant: 2.5 x 10‾3M (N-Acetylneuraminic acid)
Structure: 3 subunits (approx. 35,000) per mol of enzyme
Inhibitors: p-Chloromercuribenzoate, sodium dodecyl sulfact, Hg++, Ag+
Optimum pH: 7.5– 8.0
Optimum temp: 70°C
pH Stability: pH 6.0–9.0 (10°C, 25hr)
Thermal stability: Below 65°C (pH 7.5, 30 min)
Application
Verwendet im Sialinsäure-Quantifikations-Kit, SIALIC-Q
This enzyme is useful for enzymatic determination of N-acetylneuraminic acid and sialic acid when
coupled with the related enzymes in clinical analysis.
For industrial use, this enzyme is useful for enzymatic synthesis of sialic acid.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, enthält Kalium-Puffer-Salze
Other Notes
1 U setzt 1.0 μmol Pyruvat aus NANA pro Minute frei bei pH 7.7 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1826110138A2388
description
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥3.0 units/mg protein
description
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
description
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
specific activity
≥20 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥3.0 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
mol wt
~98 kDa
mol wt
33.4 kDa
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)