SRP6226
Nesfatin-1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Nesfatin 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
9.7 kDa
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NEFA(4925)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable