SAB4700766
Monoclonal Anti-HSV1 + HSV2 gB antibody produced in mouse
clone T111, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
T111, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable