SRP6159
FGF-basic human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FGF-2, FGF-b, HBGF-2, HBGH-2, Prostatropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in human cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
17 kDa (monomer, non-glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... FGF2(2247)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)