Wichtige Dokumente
SRP5348
GST protein, tag-free
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~25 kDa
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli IAI39 ... gst> gst
gst(7152360)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)