Dokumente
14-278
Sigma-Aldrich
Ras-Assay-Reagens (Raf-1 RBD, Agarose)
Synonym(e):
Raf-1 RBD Assay Reagent, Ras Assay Reagent, Ras Detection Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... MRAS(22808)
Allgemeine Beschreibung
GST-Fusionsprotein, das der Ras-Bindungsdomäne von Raf-1 entspricht, an Glutathion-Agarose gebunden bereitgestellt.
Produktherkunft: Humane Ras-Bindungsdomäne (RBD, Reste 1–149) von Raf-1, in E. coli exprimiert.
Qualität
Regelmäßige mittels Affinitätspräzipitation/Immunblot beurteilt.
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The lutropin/choriogonadotropin receptor-induced phosphorylation of the extracellular signal-regulated kinases in leydig cells is mediated by a protein kinase a-dependent activation of ras
Hirakawa, T. and Ascoli, M.
Molecular Endocrinology, 17, 2189-2200 (2003)
Salirasib inhibits the growth of hepatocarcinoma cell lines in vitro and tumor growth in vivo through ras and mTOR inhibition.
Charette, N; De Saeger, C; Lannoy, V; Horsmans, Y; Leclercq, I; Starkel, P
Molecular Cancer null
Yves Moulard et al.
Analytica chimica acta, 700(1-2), 126-136 (2011-07-12)
Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) has been widely used in doping control laboratories over the last two decades. Currently, simple quadrupole, triple quadrupole and ion trap are the most commonly employed analyzers in toxicological analysis. Nevertheless, the main lack of these
T cell receptor-mediated signal transduction controlled by the beta chain transmembrane domain: apoptosis-deficient cells display unbalanced mitogen-activated protein kinases activities upon T cell receptor engagement.
Teixeiro, Emma, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 3993-4002 (2002)
The hepatitis B virus HBx protein inhibits caspase 3 activity
Gottlob, K., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 33347-33353 (1998)