12-350
GST
GST primarily used in Western Blotting.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Physikalische Form
50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 5 mmol/l 2-Mercaptoethanol
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -70 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gene, 67(1), 31-40 (1988-07-15)
Plasmid expression vectors have been constructed that direct the synthesis of foreign polypeptides in Escherichia coli as fusions with the C terminus of Sj26, a 26-kDa glutathione S-transferase (GST; EC 2.5.1.18) encoded by the parasitic helminth Schistosoma japonicum. In the