Wichtige Dokumente
SRP5209
BMPR2 (174-end), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
BMPR-II, BMPR3, BMR2, BRK-3, FLJ41585, FLJ76945, PPH1, T-ALK
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
11.9-16.1 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~115 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BMPR2(659)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)