Merck
NAD100-RO
Roche
NAD
Grade I, free acid
Synonym(e):
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat, β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridinnucleotid, NAD, Nadid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.43 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Assay
100% (dry weight)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
Mr 663.4
Verpackung
pkg of 1 g (10127965001)
pkg of 5 g (10127973001)
Hersteller/Markenname
Roche
Farbe
off-white
pH-Wert
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChIKey
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nicotinamidadenin-Dinucleotid (NAD) ist ein ubiquitär vorkommender Elektronenträger und ein Cofaktor. NAD+ enthält eine Adenylsäure und eine Nicotinamid-5′-Ribonucleotid-Gruppe, die durch eine Pyrophosphat-Einheit miteinander verknüpft sind. In NAD+-Komplexen sind die Wechselwirkungen zwischen Enzym und Cofaktor hochkonserviert.
Anwendung
NAD (Nicotinamidadenin-Dinucleotid), Grad I wurde in kinetischen Studien der humanen Alkoholdehydrogenase Klasse IV verwendet.
NAD wurde in einem in vitro durchgeführten Glycogensynthaseinase 3 (GSK3)-Deacetylierungs-Assay verwendet. Es wurde auch als eine Komponente des Assaygemischs für die Bestimmung kinetischer Eigenschaften unter Verwendung eines Enzyme-Linked Kinetic Assays verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Das NAD (Nicotinamidadenin-Dinucleotid)/NADH-Verhältnis reguliert das intrazelluläre Redox-Potenzial und beeinflusst dadurch Stoffwechselreaktionen in vivo. Es wirkt als Elektronenakzeptor.
NAD ist auch am mikrobiellen Katabolismus beteiligt. β-NAD dient als Substrat für verschiedene Enzyme in mehreren zellulären Prozessen.
Elektronenakzeptor
Verpackung
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Qualität
Reinheit: 100 % β-NAD basierend auf dem Trockengewicht (enzymatisch, CN-Komplex und Extinktion); A250 nm - A260 nm: 0,83 ± 0,02, A280 nm - A260 nm: 0,22 ± 0,02
Abwesenheit von Kontaminanten: LDH-Hemmer sind nicht erkennbar
Organische Lösungsmittel: = 0,05 % (GC)
Spezifikationen
Extinktionskoeffizienten: 17,6 x 103l x mol-1 x cm-1 bei 260 nm, 5,9 x 103l x mol-1 x cm-1 bei 333 nm (CN-Komplex)
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 10 mg/ml in wässriger Lösung, enthält mindestens 99 % NAD nach 4 Wochen bei 2 bis 8 °C
Sonstige Hinweise
Dies ist die übliche Form von NAD.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The kinetic characteristics of human and trypanosomatid phosphofructokinases for the reverse reaction
Fernandes PM, et al.
The Biochemical Journal, 476(2), 179-191 (2019)
N J Hughes et al.
Journal of bacteriology, 180(5), 1119-1128 (1998-03-12)
Helicobacter pylori, a major cause of human gastric disease, is a microaerophilic bacterium that contains neither pyruvate nor 2-oxoglutarate dehydrogenase activity. Previous studies (N. J. Hughes, P. A. Chalk, C. L. Clayton, and D. J. Kelly, J. Bacteriol. 177:3953-3959, 1995)
SIRT2 deacetylase regulates the activity of GSK3 isoforms independent of inhibitory phosphorylation
Sarikhani M, et al.
eLife, 7(1), e32952-e32952 (2018)
Chu-Fang Chou et al.
The Journal of biological chemistry, 277(28), 25209-25216 (2002-05-09)
Molecular genetic studies have indicated that alcohol dehydrogenase may be involved in the synthesis of retinoic acid, a hormonal molecule regulating diverse cellular functions at the transcriptional level. Class IV alcohol dehydrogenase (ADH) has been reported to be the most
Jinrui Zhang et al.
Scientific reports, 5, 12846-12846 (2015-08-06)
Eukaryotic metabolism is organised in complex networks of enzyme catalysed reactions which are distributed over different organelles. To quantify the compartmentalised reactions, quantitative measurements of relevant physiological variables in different compartments are needed, especially of cofactors. NADP(H) are critical components