Wichtige Dokumente
SRP5072
PTPN11 (246-593), active, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
BPTP3, CFC, MGC14433, NS1, PTP-1D, PTP2C, SH-PTP2, SH-PTP3
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
507-687 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~69 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTPN11(5781)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)