Merck
SRP0680
Sigma-Aldrich
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Größe auswählen
1 MG
CHF 92.40
CHF 92.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 92.40
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 92.40
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
1542.84
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
Sequenz
AMARAASAAALARRR
Rekonstituierung
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Lagerung und Haltbarkeit
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)