Merck
SRP0679
Sigma-Aldrich
LRRKTIDE
≥95% (HPLC)
Größe auswählen
1 MG
CHF 92.40
CHF 92.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 92.40
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.24
CHF 92.40
Check Cart for Availability
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
1931.29
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Useful as a substrate for LRRK kinases.
Biochem./physiol. Wirkung
The LRRKtide peptide sequence (RLGRDKYKTLRQIRQ) is derived from human ezrin (amino acids 561-573), moesin (amino acids 539-553) and radixin (amino acids 558-570).
Sequenz
RLGRDKYKTLRQIRQ
Rekonstituierung
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Lagerung und Haltbarkeit
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)