Merck
SRP0609
Sigma-Aldrich
TUT4, FLAG® -Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
TUT4, Terminal uridylyltransferase 4, ZCCHC11
Größe auswählen
25 μG
CHF 427.00
CHF 427.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μG
CHF 427.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 427.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
127 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ZCCHC11(23318)
Allgemeine Beschreibung
Human TUT4, also known as ZCCHC11, GenBank Accession number NM_001009881, a.a. 212-1313 with C-terminal FLAG-Avi-tag. MW = 127 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be ?90%.
Physikalische Form
Aqueous solution
Rechtliche Hinweise
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)