Merck
SRP0517
Sigma-Aldrich
MAOA, His-Tag, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonym(e):
Amine Oxidase A, EC 1.4.3.4, MAOA, Mao, Monoamine Oxidase A
Größe auswählen
20 μG
CHF 583.00
CHF 583.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 583.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 583.00
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
58.2 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MAOA(4128)
Allgemeine Beschreibung
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Physikalische Form
Aqueous solution
Rechtliche Hinweise
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)