SRP0229
WWP1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥15% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AIP5, Atrophin-1 interacting protein 5, NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase, TGIF-interacting ubiquitin ligase 1 (Tiul1), WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥15% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
106 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... WWP1(11059)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung