SRP0128
DNMT3a Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells
Synonym(e):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3A, DNA MTase HsaIIIA, DNMT3A2, M.HsaIIIA
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
128 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... DNMT3A(1788)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)