SML3656
PAPTP trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3-(4-(4-((7-Oxo-7H-furo[3,2-g]benzopyran-4-yl)oxy)butoxy)phenyl)propyl)triphenyl phosphonium trifluoroacetate, (3-(4-(4-(7-Oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-4-yloxy)butoxy)phenyl)propyl)triphenylphosphonium trifluoroacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O=C1C=CC2=C(C3=C(C=C2O1)OC=C3)OCCCCOC4=CC=C(C=C4)CCC[P+](C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable