SML3607
Etamsylate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, CID 17506, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable