E1830000
Etamsylat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyclonamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etamsylate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)O)O.[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HBGOLJKPSFNJSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)