Wichtige Dokumente
SML3432
Brevianamide F
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S,8aS)-hexahydro-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, cyclo-(L-Trp-L-Pro), cyclo-(tryptophanyl-prolyl)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C1=O)Cc3c4c([nH]c3)cccc4
InChI
1S/C16H17N3O2/c20-15-14-6-3-7-19(14)16(21)13(18-15)8-10-9-17-12-5-2-1-4-11(10)12/h1-2,4-5,9,13-14,17H,3,6-8H2,(H,18,20)/t13-,14-/m0/s1
InChIKey
RYFZBPVMVYTEKZ-KBPBESRZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)