Fortfahren mit
SML0942
GSK2193874
≥98% (HPLC), TRPV4 ion channel antagonist, powder
Synonym(e):
3-([1,4′-Bipiperidin]-1′-ylmethyl)-7-bromo-N-(1-phenylcyclopropyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinolinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 141.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 491.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H38BrF3N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 141.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GSK2193874, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)c2nc3c(c(c2CN6CCC(CC6)N7CCCCC7)C(=O)NC5(CC5)c4ccccc4)ccc(c3)Br
InChI
1S/C37H38BrF3N4O/c38-28-12-13-30-32(23-28)42-34(25-8-7-11-27(22-25)37(39,40)41)31(24-44-20-14-29(15-21-44)45-18-5-2-6-19-45)33(30)35(46)43-36(16-17-36)26-9-3-1-4-10-26/h1,3-4,7-13,22-23,29H,2,5-6,14-21,24H2,(H,43,46)
InChI key
UIVOZBSCHXCGPS-UHFFFAOYSA-N
Application
GSK2193874 has been used as a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) antagonist:
  • to study its effects on GSK101-induced colon contractions in mice
  • to study its effects on murine compact bone-derived osteoblasts(CB-OB)
  • to study its effects on lung injury post-lipopolysaccharide (LPS) in mice
Biochem/physiol Actions
GSK2193874 is a very potent, specific antagonist of TRPV4 ion channels (IC50 = 50 nM). Lung edema caused by high pulmonary venous pressure (PVP) is driven by TRPV4 activity. GSK2193874 blocks TRPV4-mediated calcium influx in cells expressing native and recombinant TRPV4, and inhibits vascular permeability and lung edema in isolated rodent and canine lungs subjected to high PVP. The compound also resolves pulmonary edema in murine myocardial infarction model.
GSK2193874 is a very potent, specific antagonist of TRPV4.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1259SML3281
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)