SML3416
Hinokiflavone
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4′,5,5′′,7,7′′-Pentahydroxy-4′′′,6-oxydi-flavone (8CI), 6-[4-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)phenoxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-16-5-1-14(2-6-16)24-12-21(35)28-26(40-24)13-22(36)30(29(28)37)38-18-7-3-15(4-8-18)23-11-20(34)27-19(33)9-17(32)10-25(27)39-23/h1-13,31-33,36-37H
InChIKey
WTDHMFBJQJSTMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable