Fortfahren mit
40584
Amentoflavon
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H18O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
380244
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
InChI key
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Amentoflavone is a naturally occurring polyphenolic biflavonoid found in many plants.[1] Structurally, it has an apigenin dimer which is linked by a C3′-C8′′ covalent bond.[1]
Application
Amentoflavone has been used:
  • as a chemical inhibitor to determine the selective attenuation of p-Cresol glucuronidation in HepaRG cells[2]
  • as a reference standard for qualitative and quantitative analyses of phenolic compounds of Juniperus foetidissima Willd. and Juniperus sabina L. using reverse phase- high-performance liquid chromatography- diode array detector (RP-HPLC-DAD)[3]
  • as a reference standard to analyze and standardize the methanol extract process of Juniperus drupacea Labill. phenolic compounds using reverse phase- high-performance liquid chromatography - diode array detector (RP-HPLC-DAD)
Biochem/physiol Actions
Biflavonoid mit entzündungshemmender, anti-viraler und chemopreventiver Wirkung. Blockiert die Induktion von COX-2 und reguliert PPAR-γ. Ein negativer Modulator ders GABAA-Rezeptors an der Benzodiazepin-Bindungsstelle.
Biflavonoid mit entzündungshemmender, anti-viraler und chemopreventiver Wirkung. Es hemmt die Vaskularisation von Tumoren durch die Blockierung der Aktivität von angiogenen VEGFs. Blockiert die Induktion von COX-2 und reguliert PPAR-γ. Ein negativer Modulator ders GABAA-Rezeptors an der Benzodiazepin-Bindungsstelle.
Amentoflavone has various pharmacological properties such as antioxidant, anti-diabetic, anti-tumor, anti-senescence, neuroprotective, and cardioprotective activities.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1857100017PHL80351
Amentoflavon phyproof® Reference Substance
PHL80351
Amentoflavon
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amentoflavon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)