Merck
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Größe auswählen
5 MG
CHF 105.00
25 MG
CHF 427.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 105.00
25 MG
CHF 427.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
InChIKey
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)