Wichtige Dokumente
SML3038
JB170
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-((9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5-e]azepin-2-yl)amino)-N-(2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-methoxybenzamide, Thalidomide-PEG2-Alisertib
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=C1C(OCC(NCCOCCOCCNC(C4=CC=C(NC5=NC(C(C=CC(Cl)=C6)=C6C(C7=C(OC)C=CC=C7F)=NC8)=C8C=N5)C=C4OC)=O)=O)=CC=C3)=O
InChIKey
GYKNPXCQINZRLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)