Fortfahren mit
SML2844
(S)-Rivaroxaban
≥98% (HPLC), selective factor Xa (FXa) inhibitor, powder
Synonym(e):
5-Chlor-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)-phenyl]-5-oxazolidinyl]-methyl]-2-thiophencarboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 114.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 457.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18ClN3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 114.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(S)-Rivaroxaban, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -34 to -44, c = 0.3 in DMSO
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Rivaroxaban is an orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (FXa) inhibitor (IC50 = 0.7 nM; no activity against thrombin, trypsin, plasmin, FVIIa, FIXa, FXIa, urokinase, or activated protein C up to 20 μM) with good anticoagulant activity in vitro (dose for doubling fibrin formation time = 230/300 nM in human/rat plasma) and antithrombotic efficacy in vivo (ED50 = 1 mg/kg i.v. or 5 mg/kg p.o. by rat arteriovenous shunt model).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00021871604541SML2504
Rivaroxaban CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002187
Rivaroxaban
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Rivaroxaban
Piktogramme
Environment
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)