Direkt zum Inhalt
SML3263
Edoxaban tosylate
≥98% (HPLC), Factor Xa inhibitor, powder
Synonym(e):
DU 176 tosylate, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-N′-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide tosylate, N1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide tosylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30ClN7O4S·C7H8O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Edoxaban tosylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(NC1=CC=C(Cl)C=N1)=O)N[C@H]2CC[C@H](C(N(C)C)=O)C[C@H]2NC(C3=NC4=C(S3)CN(C)CC4)=O.CC5=CC=C(C=C5)S(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H30ClN7O4S.C7H8O3S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t13-,15-,17+;/m0./s1
InChI key
ZLFZITWZOYXXAW-QXXZOGQOSA-N
Biochem/physiol Actions
Direct factor Xa inhibitor; antithrombotic anticoagulant
Edoxaban is a direct, orally available, selective, reversible and competitive inhibitor of human factor Xa.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)