Wichtige Dokumente
SML2648
Lomibuvir
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(3,3-Dimethyl-1-butyn-1-yl)-3-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid, 5-(3,3-Dimethyl-1-butynyl)-3-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]thiophene-2-carboxylic acid, 5-(3,3-Dimethyl-but-1-ynyl)-3-[(trans-4-hydroxy-cyclohexyl)-(trans-4-methyl-cyclohexanecarbonyl)-amino]-thiophene-2-carboxylic acid, VCH 222, VCH-222, VCH222, VX 222, VX-222, VX222
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1c(c(cc1C#CC(C)(C)C)N([C@@H]3CC[C@H](CC3)O)C(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C)C(=O)O
InChI
1S/C25H35NO4S/c1-16-5-7-17(8-6-16)23(28)26(18-9-11-19(27)12-10-18)21-15-20(13-14-25(2,3)4)31-22(21)24(29)30/h15-19,27H,5-12H2,1-4H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,19-
InChIKey
WPMJNLCLKAKMLA-VVPTUSLJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)