Merck
SML2626
Sigma-Aldrich
PEP87 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Trp-Ser-Tyr-Asn-Ala-Glu-Leu-Leu-Val-Ala-Met-Glu-Asn-Gln-His-Thr-Ile trifluoroacetate salt, WSYNAELLVAMENQHTI trifluoroacetate salt
Größe auswählen
1 MG
CHF 134.00
CHF 134.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 134.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C90H135N23O28S · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
2019.24 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 134.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Form
film
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
PEP87, a highly conserved helical fragment of hemagglutinin HA2 subunit, is an inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin (HA) mediated influenza virus entry. PEP87 binds to the hemagglutinin trimer where it disrupts native tertiary structure and prevents HA function.
inhibitor of H7 and H5 hemagglutinin mediated influenza virus entry
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)