SML3023
NR187
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-((4-Chlorobenzyl)(ethyl)amino)-4-(cyclopentylamino)-N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide, NR162 control, NR162 inactive control, NR162 negative control
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
film
Farbe
colorless
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable